Learn More
2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride (90%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium Chloride |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H10ClN2.ClH/c1-7-3-4-8(2)5(7)6;/h3-4H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| Formelmasse | 168.0221 |