Learn More
2-Chlor-1,3-Dimethylimidazoliniumchlorid, 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11946271 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
11946271 100 g Glasflasche 100 Gramm
11926271 5 g Glasflasche 5 Gramm
11936271 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11946271 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 439521000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-05-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 37091-73-9 | C5H10Cl2N2 | 169.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Kupplungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 37091-73-9
Summenformel C5H10Cl2N2
Molekulargewicht (g/mol) 169.05
MDL-Nummer MFCD09039290
InChI-Schlüssel AEBBXVHGVADBHA-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride, unii-56ka2a1u1d, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1h-imidazol-3-ium chloride, dmc mi, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydroimidazol-1-ium chloride, pubchem16443, 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-3h-imidazol-1-ium chloride, 1h-imidazolium, 2-chloro-4,5-dihydro-1,3-dimethyl-, chloride 1:1, 2-chloro-1,3-dimethylimidazolidin-2-ylium chloride
PubChem CID 10176306
IUPAC-Name 2-chloro-1,3-dimethyl-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride
SMILES [Cl-].CN1CC[N+](C)=C1Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-chloro-1, 3-dimethylimidazolinium chloride
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 112°C to 121°C
Farbe Weiß
Elementanalytik 31.26 to 39.79% C, 14.58 to 18.56% N
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 88% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Merck Index 15,3434
Formelmasse 169.05
Reinheit (%) 90%
Physikalische Form Pulver oder kristallines Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1,3-dimethylimidazolinium chloride
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.