Learn More
2-Chlor-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanon, Mikromol™
Beschreibung
2-Chlor-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanon
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| CAS | 99-40-1 |
| Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile | 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Summenformel | C8 H7 Cl O3 |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 17025 |
| Synonym | Noradrenaline Tartrate Imp. E (EP), Noradrenaline Imp. E (EP), alpha-Chloro-3,4-dihydroxyacetophenone, 1-Chloroacetyl-3,4-dihydroxybenzene, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)-1-ethanone, 2-Chloro-1-(3,4-dihydroxyphenyl)ethanone, 2-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, 3,4-Dihydroxy-alpha-chloroacetophenone, 3,4-Dihydroxyphenacyl chloride, 4-(Chloroacetyl)catechol, NSC 13905, NSC 17869, alpha-Chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone, Noradrenaline Tartrate Impurity E, Noradrenaline Impurity E |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7ClO3/c9-4-8(12)5-1-2-6(10)7(11)3-5/h1-3,10-11H,4H2 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1O)C(=O)CCl |
| IUPAC-Name | 2-Chlor-1-(3,4-Dihydroxyphenyl)ethanon |
| Mehr anzeigen |