Learn More
2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan, TRC
Artikelnummer. 30356947
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
Packungsgröße:
5 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30356947 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30356947 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3655005G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane
CAS 822-39-9
Summenformel C2 H4 Cl O2 P
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4ClO2P/c3-6-4-1-2-5-6/h1-2H2
SMILES ClP1OCCO1
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3,2-Dioxaphospholan
Molekulargewicht (g/mol) 126.48
Formelmasse 125.9637