missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Chloro-1,3,2-Dioxaphospholan-2-Oxid (Technische Qualität), TRC

Artikelnummer. 30362298
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
10 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30362298 5 g 5 Gramm
30357576 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30362298 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC3657585G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 6609-64-9
Summenformel C2H4ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 142.48
Synonym Ethylene Phosphorochloridate, Phosphorochloridic Acid, Cyclic Ethylene Ester, 2-Chloro-2-oxido-1,3,2-dioxaphospholane, 2-Chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, Cyclic Ethylene Phosphorochloridate, Ethylene Chlorophosphate
IUPAC-Name 2-Chloro-1,3,2λ^{5}-Dioxaphospholan-2-Oxid
SMILES ClP1(=O)OCCO1

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C2H4ClO3P/c3-7(4)5-1-2-6-7/h1-2H2
Formelmasse 141.9587
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.