Learn More
2-Chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10217353 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10217353
Marke: Thermo Scientific Acros 332061000
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 6609-64-9 | C2H4ClO3P | 142.48 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6609-64-9
Summenformel C2H4ClO3P
Molekulargewicht (g/mol) 142.48
MDL-Nummer MFCD00043138
InChI-Schlüssel SBMUNILHNJLMBF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chloro-2-oxo-1,3,2-dioxaphospholane, ethylene chlorophosphate, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane-2-oxide, 2-chloro-1,3,2-dioxaphospholane 2-oxide, ethylene glycol chlorophosphate, soqdebhb^bsvusup@, 2-chloro-1,3,2??-dioxaphospholan-2-one, 2-chlor-1,3,2-dioxaphospholan-2-oxid, acmc-1b2u0, ethylene cycl-chlorophosphate
PubChem CID 81087
IUPAC-Name 2-Chlor-1,3,2$l^{5}-Dioxaphospholan 2-Oxid
SMILES C1COP(=O)(O1)Cl
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Chloro-1, 3, 2-dioxaphospholane-2-oxide
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 11.0°C to 14.0°C
Farbe Weiß
Dichte 1.5500g/mL
Siedepunkt 98.0°C to 99.0°C (2.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.4490 to 1.4540
Menge 100 g
Relative Dichte 1.55
Formelmasse 142.48
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest oder Folie