Learn More
2-(Carboxymethylthio)-Benzoesäure, 97 %
Artikelnummer. 11490623
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11490623 5 g 5 Gramm
11480623 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11490623 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12705.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 135-13-7
Summenformel C9H8O4S
Molekulargewicht (g/mol) 212.22
MDL-Nummer MFCD00021761
InChI-Schlüssel GMBZSYUPMWCDGK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxymethylthio benzoic acid, 2-carboxymethyl thio benzoic acid, 2-carboxymethyl sulfanyl benzoic acid, o-carboxyphenylthio acetic acid, 2-carboxyphenylthioglycolic acid, acetic acid, 2-carboxyphenyl thio, o-carboxyphenylthioglycollic acid, benzoic acid, 2-carboxymethylthio
PubChem CID 8660
IUPAC-Name 2-[(carboxymethyl)sulfanyl]benzoic acid
SMILES OC(=O)CSC1=CC=CC=C1C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Carboxymethylthio)benzoic acid
Schmelzpunkt 215°C to 220°C
Menge 5 g
Formelmasse 212.22
Reinheit (%) 97%