Learn More
2-(Carboxymethylthio)-Benzoesäure, 97 %
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-(Carboxymethylthio)benzoic acid |
| Schmelzpunkt | 215°C to 220°C |
| Menge | 1 g |
| Formelmasse | 212.22 |
| Reinheit (%) | 97% |