Learn More
2-Carboxybenzenboronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7046773
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11342977
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L16301.MD
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 149105-19-1 | C7H7BO4 | 165.939 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149105-19-1
Summenformel C7H7BO4
Molekulargewicht (g/mol) 165.939
MDL-Nummer MFCD01318118
InChI-Schlüssel KWNPRVWFJOSGMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxyphenylboronic acid, 2-dihydroxyboranyl benzoic acid, 2-carboxybenzeneboronic acid, 2-dihydroxyboronyl benzoic acid, 2-dihydroxyboryl benzoic acid, carboxyphenylboronic acid, benzoic acid, 2-borono, o-carboxyphenylboronic acid, 2-carboxyphenylboronicacid, borobenzoesaure
PubChem CID 2733985
IUPAC-Name 2-Borbenzoesäure
SMILES B(C1=CC=CC=C1C(=O)O)(O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Carboxybenzeneboronic acid
Schmelzpunkt ∼220°C
Menge 250 mg
Beilstein 2835407
Formelmasse 165.94
Reinheit (%) 95%