Learn More
2-Carboxybenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10107213 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Verpackung Unit Size
10107213 25 g Glasflasche 25 Gramm
10236150 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10107213 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 152080250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 119-67-5 | C8H6O3 | 150.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 119-67-5
Summenformel C8H6O3
Molekulargewicht (g/mol) 150.13
MDL-Nummer MFCD00003336
InChI-Schlüssel DYNFCHNNOHNJFG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-carboxybenzaldehyde, phthalaldehydic acid, o-formylbenzoic acid, benzoic acid, 2-formyl, o-carboxybenzaldehyde, benzoic acid, formyl, benzaldehyde-2-carboxylic acid, formylbenzoic acid, carboxybenzaldehyde, pubchem7365
PubChem CID 8406
ChEBI CHEBI:17605
IUPAC-Name 2-Formalbenzoesäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C=O)C(=O)O
Specifications
Chemischer Name oder Material 2-Carboxybenzaldehyde
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 96°C to 99°C
Farbe Weiß bis Beige
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CC6H4CHO
Menge 25 g
Beilstein 10, 666
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble
Formelmasse 150.13
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Kristallpulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Carboxybenzaldehyde
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.