Learn More
2-Butynol-d2, TRC
Artikelnummer. 30338728
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30338728 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 30338728 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB750092100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butynol-d2
CAS 1035094-05-3
Summenformel C4H4D2O
Menge 100 mg
Synonym 2-Butynyl Alcohol-d2, 2-Butyl-1-ol-d2, 1-Hydroxybut-2-yne-d2, NSC 222371-d2
InChI-Formel InChI=1S/C4H6O/c1-2-3-4-5/h5H,4H2,1H3/i4D2
SMILES [2H]C([2H])(O)C#CC
IUPAC-Name 1,1-Dideuteriobut-2-in-1-ol
Molekulargewicht (g/mol) 72.1
Formelmasse 72.0544