Learn More
2-Butyn-1,4-diol, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11481908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11481908 5000 g 5000 Gramm
11471908 250 g 250 Gramm
11461908 1000 g 1000 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11481908 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A14539.0I
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 110-65-6 | C4H6O2 | 86.09 g/mol
2-Butyne-1,4-diol is used as a precursor to prepare 1,4-butanediol, 2-butene-1,4-diol and mucochloric acid. It is also used in textile additives, corrosion inhibitors, plasticizers, synthetic resins and polyurethanes. It is an important raw material of vitamin B6. Further, it is used for brightening, preserving and inhibiting nickel plating. In addition, it is used in biological studies for nematocidal activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Butin-1,4-Diol wird als Vorstufe zur Zubereitung von 1,4-Butandiol, 2-Buten-1,4-diol und Mucochlorsäure verwendet. Verwendung auch in Textiladditiven, Korrosionshemmern, Plastifizierern, Kunstharzen und Polyurethanen. Stellt wichtiger Rohstoff von Vitamin B6 dar. Zudem Verwendung zur Aufhellung, Konservierung und Hemmung der Nickelplattierung. Darüber hinaus Verwendung in biologischen Studien für nematozide Aktivität.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol, Aceton und Methanol. Schwer löslich in Ethylether und Chloroform. Unlöslich in Benzol.
Hinweise
Hygroskopisch. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden, Säureanhydriden, starken Säuren und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 110-65-6
Summenformel C4H6O2
Molekulargewicht (g/mol) 86.09
MDL-Nummer MFCD00002915
InChI-Schlüssel DLDJFQGPPSQZKI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyne-1,4-diol, butynediol, 1,4-dihydroxy-2-butyne, 1,4-butynediol, bis hydroxymethyl acetylene, 2-butynediol, 2-butin-1,4-diol, agrisynth b3d, unii-axh202fpqm, 1,4-butynediol van
PubChem CID 8066
ChEBI CHEBI:16413
IUPAC-Name But-2-in-1,4-Diol
SMILES C(C#CCO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butyne-1,4-diol
Schmelzpunkt 54°C to 58°C
Siedepunkt 194°C (100 mmHg)
Flammpunkt 152°C (305°F)
Strukturformel HOCH2C≡CCH2OH
Menge 5000 g
UN-Nummer UN2716
Beilstein 1071237
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,ethanol,acetone,methanol. Slightly soluble in ethyl ether and chloroform. Insoluble in benzene.
Formelmasse 86.09
Reinheit (%) ≥98%