Learn More
(2-Butyl-1H-Imidazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol |
| CAS Min. % | 97.0 |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Menge | 25 g |
| Formelmasse | 154.21 |
| Reinheit (%) | 97% |