Learn More
(2-Butyl-1H-Imidazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10029481
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
25 Gramm
Artikelnummer. 10029481
Marke: Thermo Scientific Maybridge SB02033DA
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 68283-19-2
Summenformel C8H14N2O
Molekulargewicht (g/mol) 154.21
MDL-Nummer MFCD00239516
InChI-Schlüssel UZKBZGAMRJRWLR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-butyl-1h-imidazol-4-yl methanol, 2-butyl-5-hydroxymethylimidazole, 2-butyl-1h-imidazol-5-yl methanol, unii-k14mm5ob9a, 2-butyl-4-hydroxymethyl imidazole, k14mm5ob9a, 2-butylimidazol-5-yl methan-1-ol, 2-butyl-3h-imidazol-4-yl methanol, 2-n-butyl-4-imidazolemethanol, 2-n-butyl-4-hydroxymethylimidazole
PubChem CID 2735673
IUPAC-Name (2-Butyl-1H-imidazol-5-yl)methanol
SMILES CCCCC1=NC=C(CO)N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (2-Butyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
CAS Min. % 97.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 154.21
Reinheit (%) 97%