Learn More
Goat anti-Rat IgG2c Secondary Antibody, R&D Systems™
Code produit 18608206 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18608206 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 18608206 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP269613
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1191.08 CHF
    1078.35 CHF / 10 Milligramm
    Sparen 112.73 CHF
    9% Rabatt
 Article restreint
Verfügbar ab: 31-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
missing translation for 'validMainframeMsg'
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A Novus product, part of R&D Systems. Goat Polyclonal Antibody
IgG2c Polyclonal antibody specifically detects IgG2c in Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Dot Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG2c
Applications Western Blot, ELISA, Dot Blot
Classification Polyclonal
Concentration LYOPH
Conjugué Unconjugated
Formule Lyophilized from PBS (pH 7.2)
Espèces hôtes Goat
Immunogène Pools of purified homogenous IgG2c isolated from pooled rat serum. Freund's complete adjuvant is used in the first step of the immunization procedure.
Méthode de purification Ion exchange chromatography
Quantité 10 mg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Reconstitution Reconstitute by by adding 1 mL sterile distilled water, spun down to remove insoluble particles, divided into small aliquots, frozen and stored at or below -20C.
Espèces cibles Rat
Contenu et stockage Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Lyophilized
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.