Learn More
2-Butoxyethanol, TRC
Artikelnummer. 30004427
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mL
50 mL
Packungsgröße:
10 Milliliter
50 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30004427 50 mL 50 Milliliter
30003850 10 mL 10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30004427 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB69289550ML
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 111-76-2
Summenformel C6 H14 O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.17
Synonym Ethanol, 2-butoxy- (8CI, 9CI, ACI), 2-Butoxyethanol (ACI), 2-Butoxy-1-ethanol, 2-n-Butoxyethanol, 3-Oxa-1-heptanol, A 13919, BCS, Bikanol B 1, Buchiseru, Butyl Cellosolve, Butyl Cellu-Sol, Butyl glycol, Butyl Glysolv, Butyl icinol, Butyl monoether glycol, Butyl Oxitol, C4E1, Chimec NR, Dabco PM 300, DB solvent, Dowanol EB, Eastman EB, EGBE, Ektasolve EB, Ethylene glycol butyl ether, Ethylene glycol mono-n-butyl ether, Ethylene glycol monobutyl ether, Ethylene glycol n-butyl ether, Gafcol EB, Glycol butyl ether, Glycol EB, Glycol monobutyl ether, K Foam Lo, Mearcell 3532, Minex BDH, Monobutyl glycol ether, Monoethyleneglycol butyl ether, n-Butyl cellosolve, NSC 60759, O-Butyl ethylene glycol, Poly-Solv EB, R 1171, SG, Simple Green, β-Butoxyethanol
IUPAC-Name 2-Butoxyethanol
SMILES CCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ethyleneglycol Monobutyl Ether
Menge 50 mL
InChI-Formel InChI=1S/C6H14O2/c1-2-3-5-8-6-4-7/h7H,2-6H2,1H3
Formelmasse 118.0994