Learn More
2-Butoxyethanol, BAKER™, J.T. Baker™
Artikelnummer. 15528774 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 ml
Verpackung:
Enghalsflasche aus braunem Glas
Packungsgröße:
500 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
15528774 500 ml Enghalsflasche aus braunem Glas 500 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15528774 Lieferant Avantor J.T.Baker Lieferanten-Nr. D64807
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Ein Chemikaliengütegrad für den Laboreinsatz
Chemische Identifikatoren
CAS 111-76-2
Summenformel C6H14O2
Molekulargewicht (g/mol) 118.18
MDL-Nummer MFCD00002884
InChI-Schlüssel POAOYUHQDCAZBD-UHFFFAOYSA-N
Synonym Butylglycol, Ethylenglycolmonobutylether, Ethylenglycolbutylether, Butyloxitol, Glycolbutylether, Glykolether EB, ethylene glycol butyl ether, butyl oxitol, glycol butyl ether, glycol ether eb
PubChem CID 8133
ChEBI CHEBI:63921
SMILES CCCCOCCO
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butoxyethanol
Flammpunkt 62.00 °C
Verpackung Enghalsflasche aus braunem Glas
Menge 500 ml
Relative Dichte 1 l = 0.90 kg
IUPAC-Name 2-Butoxyethanol
Formelmasse 118.18