Learn More
2-Butenylmagnesiumchlorid, 0.5 M in MeTHF, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2-Butenylmagnesium chloride is used as a Grignard reagent in greener solvent, 2-methyltetrahydrofuran (2-MeTHF).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2-Butenylmagnesiumchlorid wird als Grignard-Reagenz in grünerem Lösungsmittel, 2-Methyltetrahydrofuran (2-MetHF) verwendet.
Löslichkeit
Reagiert heftig mit Wasser.
Hinweise
Luft- & feuchtigkeitsempfindlich. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Butenylmagnesium chloride |
| Strukturformel | CH3CH=CHCH2MgCl |
| Menge | 500 mL |
| UN-Nummer | UN3399 |
| InChI-Schlüssel | RTJGBPYEBKZQGE-CZEFNJPISA-M |
| SMILES | C\C=C\C[Mg]Cl |
| IUPAC-Name | (2E)-3-(4-chlorphenyl)-2-[(furan-2-yl)formamido]prop-2-enamid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 114.86 |
| Formelmasse | 114.86 |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 0.5M in MeTHF |