Learn More
2-Butanoylsulfanylethyl(Trimethyl)azaniumchlorid, TRC
Artikelnummer. 30240572
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
500 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30240572 500 mg 500 Milligramm
30240990 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30240572 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB872370500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22026-63-7
Summenformel C9H20ClNOS
Molekulargewicht (g/mol) 225.78
Synonym S-Butyrylthiocholine Chloride
IUPAC-Name 2-Butanoylsulfanylethyl(Trimethyl)azanium; Chlorid
SMILES [Cl-].CCCC(=O)SCC[N+](C)(C)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanoylsulfanylethyl(trimethyl)azanium Chloride
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C9H20NOS.ClH/c1-5-6-9(11)12-8-7-10(2,3)4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Formelmasse 225.0954