Learn More
2-Butanon 100 μg/ml in Acetonitril, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317631
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30317631 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30317631 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREA10862000AL100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanone
CAS 78-93-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 2-Butanone
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C4 H8 O
Konzentration 100 μg/ml
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Butanon, Ethylmethylketon, Methylethylketon, MEK
InChI-Formel InChI=1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
SMILES CCC(=O)C
IUPAC-Name Butan-2-on
Solvent or Matrix Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 72.11
Menge 1 mL
Formelmasse 72,0575 g/mol