Description
- ≥95 % für die allgemeine Anwendung im Labor.
Specifications
Specifications
| Chemischer Name oder Material | 2-Butanol |
| pH | Neutralleiter |
| Schmelzpunkt | -115 °C |
| Farbe | Farblos |
| Dichte | 0.808 g/ml bei 25 °C |
| Menge | 2.5 l |
| Explosionsgrenze | 0.098 |
| Flammpunkt | 27 °C (80.6 °F) |
| Zündpunkt | 761 °F |
| Geruch | Merkmal |
| Show More |
Safety and Handling
Product Identifier
- 2-Butanol
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.