Learn More
2-Butanol, Puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC), Honeywell™ Riedel-de Haen™
Artikelnummer. p-7120054
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Liter
2.50 Liter
250 Milliliter
Artikelnummer. 15691700
Marke: Honeywell-Riedel-de Haen 19440250ML
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
puriss. p.a., Reag. Ph. Eur., ≥99.5 % (GC)
  • Honeywell Riedel-de Haen hat über 200 jahrelange Geschichte bei der Herstellung von hochreinen Chemikalien
  • Es ist die führende Marke, die hochreine Lösungsmittel für spezielle Anwendungen anbietet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 78-92-2
Summenformel C4H10O
Molekulargewicht (g/mol) 74.12
MDL-Nummer MFCD00004569
InChI-Schlüssel BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-butanol, sec-butanol, sec-butyl alcohol, 2-hydroxybutane, 2-butyl alcohol, s-butyl alcohol, butylene hydrate, s-butanol, 1-methyl-1-propanol, 1-methylpropyl alcohol
PubChem CID 6568
ChEBI CHEBI:35687
IUPAC-Name Butan-2-ol
SMILES CCC(C)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Butanol
Schmelzpunkt -115°C
Namenshinweis Reag. Ph. Eur.
Farbe Farblos
Dichte 0.808g/mL at 25°C
Siedepunkt 99°C
Menge 250 mL
Explosionsgrenze 0.098
Flammpunkt 27°C (80.6°F)
Verpackung Glasflasche
Physikalische Form Flüssig
Brechungsindex n20/D 1.397
Strukturformel CH3CH2CH(OH)CH3
Dampfdruck 12.5mmHg (20°C)
UN-Nummer UN1120
Beilstein 773649
Formelmasse 74.12g/mol
Reinheit (%) ≥99.5% (GC)
Güte Puriss. p.a.