Learn More
2-Bromtoluol 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11425073
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11425073 500 g 500 Gramm
11405073 25 g 25 Gramm
11415073 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11425073 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A12315.36
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 95-46-5 | C7H7Br | 171.04 g/mol
2-Bromotoluene was used in the synthesis of (±)-isocomene. Suzuki coupling of 2-bromotoluene with phenylboronic acid using palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as catalyst has been reported. 2-Bromotoluene is used in manufacturing pharmaceuticals (especially for nonsteroidal antiinflammatory drugs; Meclofenamic acid, Mefenamic acid) and other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromotoluol wurde bei der Synthese von (±)-Isocomen verwendet. Die Suzuki-Kopplung von 2-Bromotoluol mit Phenylboronsäure unter Verwendung von Palladium-Nanopartikeln, die auf Oxiden auf Aluminiumoxiden als Katalysator unterstützt werden, wurde nachgewiesen. 2-Bromotoluol wird in der Herstellung von Pharmazeutika (insbesondere für nichtsteroidale, entzündungshemmende Arzneimittel; Meclofenaminsäure, Mefenaminsäure) und anderen organischen Verbindungen verwendet
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Aceton und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 95-46-5
Summenformel C7H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 171.04
MDL-Nummer MFCD00000068
InChI-Schlüssel QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
PubChem CID 7236
IUPAC-Name 1-Brom-2-Methylbenzol
SMILES CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromotoluene
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.42
Siedepunkt 179°C to 181°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.556
Menge 500 g
Beilstein 1904176
Merck Index 14,1439
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone,and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 171.04
Reinheit (%) 99%