Learn More
2-Bromtoluol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11415073
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
95-46-5
C7H7Br
171.04
MFCD00000068
QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
7236
1-bromo-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1Br
95-46-5
C7H7Br
171.04
MFCD00000068
QSSXJPIWXQTSIX-UHFFFAOYSA-N
2-bromotoluene, o-bromotoluene, 2-methylbromobenzene, o-tolyl bromide, benzene, 1-bromo-2-methyl, toluene, o-bromo, 2-bromo-1-methylbenzene, 2-tolyl bromide, 1-methyl-2-bromobenzene, o-methylphenyl bromide
7236
1-bromo-2-methylbenzene
CC1=CC=CC=C1Br
2-Bromotoluene was used in the synthesis of (±)-isocomene. Suzuki coupling of 2-bromotoluene with phenylboronic acid using palladium nanoparticles supported on alumina-based oxides as catalyst has been reported. 2-Bromotoluene is used in manufacturing pharmaceuticals (especially for nonsteroidal antiinflammatory drugs; Meclofenamic acid, Mefenamic acid) and other organic compounds
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
2-Bromotoluol wurde bei der Synthese von (±)-Isocomen verwendet. Die Suzuki-Kopplung von 2-Bromotoluol mit Phenylboronsäure unter Verwendung von Palladium-Nanopartikeln, die auf Oxiden auf Aluminiumoxiden als Katalysator unterstützt werden, wurde nachgewiesen. 2-Bromotoluol wird in der Herstellung von Pharmazeutika (insbesondere für nichtsteroidale, entzündungshemmende Arzneimittel; Meclofenaminsäure, Mefenaminsäure) und anderen organischen Verbindungen verwendet
Löslichkeit
Löslich in Alkohol, Äther, Aceton und Ethanol. Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Hygroskopisch. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromotoluene
Schmelzpunkt -27°C
Dichte 1.42
Siedepunkt 179°C to 181°C
Flammpunkt 78°C (172°F)
Brechungsindex 1.556
Menge 100 g
Beilstein 1904176
Merck Index 14,1439
Löslichkeitsinformationen Soluble in alcohol,ether,acetone,and ethanol. Insoluble in water.
Formelmasse 171.04
Reinheit (%) 99%