Learn More
2-Bromthiophenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10541354 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10541354 10 g Glasflasche 10 Gramm
10358690 1 g Glasflasche 1 Gramm
10350644 50 g Glasflasche 50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10541354 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 221980100
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 24-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 6320-02-1 | C6H5BrS | 189.07 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6320-02-1
Summenformel C6H5BrS
Molekulargewicht (g/mol) 189.07
MDL-Nummer MFCD00004827
InChI-Schlüssel YUQUNWNSQDULTI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-chlorothiophenol, o-chlorothiophenol, benzenethiol, 2-chloro, 1-chloro-2-mercaptobenzene, o-chlorobenzenethiol, o-chloromercaptobenzene, chlorothiophenol, benzenethiol, o-chloro, 2-chlorobenzene-1-thiol, 2-chloro thiophenol
PubChem CID 80599
SMILES SC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiophenol
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos bis hellgelb
Dichte 1.6040g/mL
Siedepunkt 114°C to 116°C (10.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 96% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4SH
Brechungsindex 1.6345 to 1.6365
Menge 10 g
Beilstein 06, II, 300
Relative Dichte 1.604
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: immiscible
IUPAC-Name 2-chlorbenzolthiol
Formelmasse 189.07
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiophenol
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H330-Lebensgefahr bei Einatmen.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.