Learn More
2-Bromthiophen-3-Carbaldehyd, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10603645
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10603645 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10387634 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10603645 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC56604DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-02-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 1860-99-7
Summenformel C5H3BrOS
Molekulargewicht (g/mol) 191.042
MDL-Nummer MFCD09025880
InChI-Schlüssel MMEGVQIGIBCTHI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 12245921
IUPAC-Name 2-Bromthiophen-3-Carbaldehyd
SMILES C1=CSC(=C1C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiophene-3-carbaldehyde
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Synonym 2-bromo-3-thiophenecarboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde, 2-bromo, 2-bromo-3-formylthiophene, 2-bromo-3-thiophenecarbaldehyde, 2-bromo-thiophene-3-carbaldehyde, 2-bromothiophene-3-carboxaldehyde, 3-thiophenecarboxaldehyde,2-bromo, 2-bromo-3-thiophenaldehyde, 2-bromanylthiophene-3-carbaldehyde
Formelmasse 191.05
Reinheit (%) 97%