Learn More
2-Bromthiazol, TRC
Artikelnummer. 30332917
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30332917 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332917 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB68816025G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 18-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiazole
CAS 3034-53-5
Summenformel C3 H2 Br N S
Menge 25 g
Synonym 2-Bromothiazole, 2-Bromo-1,3-thiazole, NSC 91532
InChI-Formel InChI=1S/C3H2BrNS/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H
SMILES Brc1nccs1
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Thiazol
Molekulargewicht (g/mol) 164.02
Formelmasse 162.9091