Learn More
2-Bromthiazol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10572961 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Milliliter
5 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10572961 5 mL Glasflasche 5 Milliliter
10702601 25 mL Glasflasche 25 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10572961 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 170910050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 3034-53-5 | C3H2BrNS | 164.03 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3034-53-5
Summenformel C3H2BrNS
Molekulargewicht (g/mol) 164.03
MDL-Nummer MFCD00005316
InChI-Schlüssel RXNZFHIEDZEUQM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromothiazole, thiazole, 2-bromo, 2-bromo thiazole, 2-bromo-thiazole, 2-thiazolyl bromide, thiazole, bromo, bromothiazole, bromo-thiazole, 2 bromothiazole, 2-bromothiazol
PubChem CID 76430
IUPAC-Name 2-Brom-1,3-Thiazol
SMILES C1=CSC(=N1)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromothiazole
Namenshinweis 98+%
CAS Min. % 98.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Braun-orange nach farblos
Dichte 1.8200g/mL
Siedepunkt 70°C to 71°C (20.0 mmHg)
Flammpunkt 63°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Brechungsindex 1.5910 to 1.593
Menge 5 mL
Beilstein 27, 15
Relative Dichte 1.82
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble
Formelmasse 164.03
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromothiazole
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.