Learn More
2-Brompyridin-5-Carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15430809
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15430809 25 g 25 Gramm
15410809 1 g 1 Gramm
15420809 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15430809 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63867.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 149806-06-4 | C6H4BrNO | 186.01 g/mol
A useful synthetic intermediate. 6-Bromonicotinaldehyde is used in wittig reaction. Hydrodehalogenation of 6-bromonicotinaldehyde to produce alcohol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein nützliches synthetisches Zwischenprodukt. 6-Bromonicotinaldehyd wird bei Wittig-Reaktionen verwendet. Hydrodehalogenierung von 6-Bromnicotinaldehyd zur Herstellung von Alkohol.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, Ether, Ethylacetat und Methanol.
Hinweise
Luftempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln und Luft fernhalten. Kühlen bei 2–7 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 149806-06-4
Summenformel C6H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 186.01
MDL-Nummer MFCD04115419
InChI-Schlüssel PVUKGNBRJFTFNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-bromonicotinaldehyde, 2-bromo-5-formylpyridine, 2-bromopyridine-5-carbaldehyde, 6-bromo-3-pyridinecarboxaldehyde, 2-bromopyridine-5-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 6-bromo, 6-bromo-pyridine-3-carbaldehyde, 6-bromopyridine-3-carboxaldehyde, 2-bromo-5-pyridinecarbaldehyde, 6-bromo-3-formylpyridine
PubChem CID 11769234
IUPAC-Name 6-Bromopyridin-3-Carbaldehyd
SMILES BrC1=CC=C(C=O)C=N1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 104°C to 110°C (decomposition)
Farbe Gelb
Menge 25 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in dichloromethane,ether,ethyl acetate and methanol.
Formelmasse 186.01
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Fest