Learn More
2-Brompyridin-4-carbonsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319855
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11319855 5 g 5 Gramm
11309855 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11319855 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L19855.06
 Eingeschränkter Artikel
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 66572-56-3 | C6H4BrNO2 | 202.007 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 66572-56-3
Summenformel C6H4BrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 202.007
MDL-Nummer MFCD01646069
InChI-Schlüssel YBTKGKVQEXAYEM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromoisonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo-isonicotinic acid, 2-bromo-4-pyridine carboxylic acid, 4-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromoisonicotic acid, 2-bromisonicotins, 2-bromopyridine-4-carboxylicacid, pubchem9211, acmc-209nvt
PubChem CID 222701
IUPAC-Name 2-Brompyridin-4-Carbonsäure
SMILES C1=CN=C(C=C1C(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine-4-carboxylic acid
Schmelzpunkt ∽225°C (decomposition)
Menge 5 g
Beilstein 471895
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 97%