Learn More
2-Brompyridin-4-boronsäure, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11956361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11956361
Marke: Thermo Scientific Acros 435920010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 458532-94-0
Summenformel C5H5BBrNO2
Molekulargewicht (g/mol) 201.81
MDL-Nummer MFCD06798244
InChI-Schlüssel DFIKFQMGZNTFLI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromopyridine-4-boronic acid, 2-bromopyridin-4-yl boronic acid, boronic acid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, 2-bromo-4-pyridyl boronic acid, 2-bromo-4-pyridineboronic acid, boronicacid, 2-bromo-4-pyridinyl-9ci, acmc-209k4o, ksc234s1f, 2-bromo-4-pyridinyl boronic acid, 2-bromanylpyridin-4-yl boronic acid
PubChem CID 12060162
IUPAC-Name (2-Brompyridin-4-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC(Br)=NC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine-4-boronic acid
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 201.82
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyridine-4-boronic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.