Learn More
2-Brompyridin-3-carboxylsäure, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog Number p-4089924
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
35905-85-2
C6H4BrNO2
202.01
MFCD01646068
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
233262
2-Brompyridin-3-Carbonsäure
C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
35905-85-2
C6H4BrNO2
202.01
MFCD01646068
MMWNKXIFVYQOTK-UHFFFAOYSA-N
2-bromonicotinic acid, 2-bromo-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-bromo, 2-bromo-nicotinic acid, 2-bromo-3-carboxypyridine, 3-bromopyridine-3-carboxylic acid, bromo-nicotinic acid, pubchem5071, acmc-1aj4p, ksc223s8f
233262
2-Brompyridin-3-Carbonsäure
C1=CC(=C(N=C1)Br)C(=O)O
Chemischer Name oder Material 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
CAS Min. % 96.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 200.0°C to 203.0°C
Prozentgehaltsbereich 96% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 202.01
Reinheit (%) 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopyridine-3-carboxylic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.