Learn More
2-Brompropan, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7020851
Click to view available options
Menge:
250 mL
1000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1000 Milliliter
250 Milliliter
5000 Milliliter
Artikelnummer. 11449783
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12944.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 75-26-3 | C3H7Br | 122.993 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
2-Brompropan dient als Alkylierungsmittel in der organischen Synthese. Wird auch als Zwischenprodukt zur Bildung von alkylierten Aminen und alkylierten metallischen Verbindungen verwendet. Wirkt darüber hinaus als Lösungsmittel für die industrielle Reinigung, Entfettung, Metallverarbeitung und -veredelung, Elektronik, Luft- und Raumfahrt, Aerosole, Textilien, Klebstoffe und Tinten. Wird darüber hinaus zur Einführung der funktionellen Gruppe Isopropyl in die organische Synthese verwendet.
Löslichkeit
Mischbar mit Alkohol, Benzol, Chloroform und Ether. Leicht mit Wasser und Aceton mischbar.
Hinweise
Alle möglichen Zündquellen vermeiden. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 75-26-3
Summenformel C3H7Br
Molekulargewicht (g/mol) 122.993
MDL-Nummer MFCD00000147
InChI-Schlüssel NAMYKGVDVNBCFQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6358
IUPAC-Name 2-Brompropan
SMILES CC(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromopropane
Schmelzpunkt °C to 89°C
Dichte 1.310
Siedepunkt 59°C to 60°C
Flammpunkt 19°C (66°F)
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel CH3CHBrCH3
Brechungsindex 1.4255
Menge 250 mL
UN-Nummer UN2344
Beilstein 741852
Merck Index 14,5210
Synonym isopropyl bromide, propane, 2-bromo, isopropylbromide, 2-bromo-propane, sec-propyl bromide, unii-r651xov97z, ccris 7919, hsdb 623, i-propylbromide, 2-brompropan
Löslichkeitsinformationen Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water and acetone.
Formelmasse 123
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromopropane
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H360F-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
  • EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 2-Bromopropane