Learn More
(2-Bromphenylethynyl)trimethylsilan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15410178
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15410178
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H53402.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 38274-16-7 | C11H13BrSi | 253.21 g/mol
(2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane finds wide range application in the medicine and electronic industry. Reaction of (2-bromophenylethynyl)trimethylsilane 1 with trimethyl borate yielded the alkynearylboronic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(2-Bromophenyllethynyl)trimethylsilan findet eine breite Palette von Anwendungen in der Medizin- und Elektronikindustrie. Die Reaktion von (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilan 1 mit Trimethylborat ergab die Alkynearylboronsäure.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 38274-16-7
Summenformel C11H13BrSi
Molekulargewicht (g/mol) 253.21
MDL-Nummer MFCD01321391
InChI-Schlüssel FABNGXSCLHXUOH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylethynyl trimethylsilane, 2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, 2-2-bromophenyl ethynyl trimethylsilane, acmc-20appv, 2-bromophenyl trimethylsilyl acetylene, 2-2-bromophenyl ethynyl-trimethylsilane, benzene,1-bromo-2-2-trimethylsilyl ethynyl
PubChem CID 4547398
SMILES C[Si](C)(C)C#CC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Siedepunkt 60°C to 80°C (2mmHg)
Chemischer Name oder Material (2-Bromophenylethynyl)trimethylsilane
Menge 1 g
Flammpunkt >113°C (235°F)
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
IUPAC-Name [2-(2-Bromophenyl)ethynyl]trimethylsilan
Formelmasse 253.21
Reinheit (%) 98%
Brechungsindex 1.554
Dichte 1.19