Learn More
2-Bromphenylacetonitril 98 %, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10307901 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10307901 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 10307901 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 349660250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenylacetonitrile
Namenshinweis 98%
CAS 19472-74-3
Schmelzpunkt 1.0°C
Dichte 1.5100g/mL
Siedepunkt 140.0°C (13.0 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Summenformel C8H6BrN
Strukturformel BrC6H4CH2CN
Brechungsindex 1.5680 to 1.5720
MDL-Nummer MFCD00001896
Menge 25 g
Relative Dichte 1.51
Synonym 2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
InChI-Schlüssel BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
SMILES BrC1=CC=CC=C1CC#N
IUPAC-Name 2-(2-bromphenyl)Acetonitril
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
PubChem CID 29625
Formelmasse 196.04
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenylacetonitrile
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.