Learn More
2-Bromphenylacetonitril, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11442000
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11442000 25 g 25 Gramm
11432000 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11442000 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A17548.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 19472-74-3 | C8H6BrN | 196.05 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 19472-74-3
Summenformel C8H6BrN
Molekulargewicht (g/mol) 196.05
MDL-Nummer MFCD00001896
InChI-Schlüssel BVCOJESIQPNOIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylacetonitrile, 2-bromobenzyl cyanide, 2-2-bromophenyl acetonitrile, o-bromobenzyl cyanide, 2-bromophenyl acetonitrile, o-bromophenylacetonitrile, benzeneacetonitrile, bromo, 2-2-bromophenyl ethanenitrile, benzeneacetonitrile, 2-bromo, 2-bromo-phenyl-acetonitrile
PubChem CID 29625
IUPAC-Name 2-(2-bromphenyl)Acetonitril
SMILES BrC1=CC=CC=C1CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenylacetonitrile
Schmelzpunkt 19°C
Dichte 1.51
Siedepunkt 252°C
Flammpunkt 113°C (235°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.5696
Menge 25 g
UN-Nummer UN1694
Beilstein 2043684
Formelmasse 196.05
Reinheit (%) 97%