Learn More
2-Bromphenylessigsäure, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromophenylacetic Acid |
| CAS | 18698-97-0 |
| Summenformel | C8H7BrO2 |
| Menge | 2.5 g |
| Synonym | 2-Bromobenzeneacetic Acid, o-Bromophenylacetic Acid |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11) |
| SMILES | BrC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1 |
| IUPAC-Name | 2-(2-Bromphenyl)Essigsäure |
| Molekulargewicht (g/mol) | 215.04 |
| Formelmasse | 213.96 |