Learn More
2-Bromphenylessigsäure, TRC
Artikelnummer. 30332404
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30332404 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30332404 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB6879051G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenylacetic Acid
CAS 18698-97-0
Summenformel C8H7BrO2
Menge 1 g
Synonym 2-Bromobenzeneacetic Acid, o-Bromophenylacetic Acid
InChI-Formel InChI=1S/C8H7BrO2/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
SMILES BrC1=C(CC(O)=O)C=CC=C1
IUPAC-Name 2-(2-Bromphenyl)Essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 215.04
Formelmasse 213.96