Learn More
2-Bromphenylessigsäure, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11498716
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11498716 25 g 25 Gramm
11488716 5 g 5 Gramm
11408726 100 g 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11498716 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. A16900.14
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 18698-97-0 | C8H7BrO2 | 215.046 g/mol
Employed as a pharmaceutical intermediate. It is also used in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird als pharmazeutisches Zwischenprodukt eingesetzt. Es wird auch in der organischen Synthese verwendet.
Löslichkeit
Sehr schwache Trübung in Methanol.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen, und bewahren Sie ihn unter kühlen und trockenen Bedingungen an einem gut belüfteten Ort auf.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18698-97-0
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.046
MDL-Nummer MFCD00004314
InChI-Schlüssel DWXSYDKEWORWBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenylacetic acid, 2-2-bromophenyl acetic acid, o-bromophenylacetic acid, 2-bromophenyl acetic acid, benzeneacetic acid, 2-bromo, 2-bromophenylaceticacid, 2-bromo-phenyl-acetic acid, pubchem7214, acmc-1btqg
PubChem CID 87754
IUPAC-Name 2-(2-Bromphenyl)Essigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CC(=O)O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenylacetic acid
Schmelzpunkt 105°C to 106°C
Menge 25 g
Beilstein 2250655
Löslichkeitsinformationen Very faint turbidity in methanol.
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) ≥98%