Learn More
2-Bromphenylisocyanat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045936
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11373206
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L12521.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 1592-00-3 | C7H4BrNO | 198.019 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1592-00-3
Summenformel C7H4BrNO
Molekulargewicht (g/mol) 198.019
MDL-Nummer MFCD00001995
InChI-Schlüssel GOOVAYJIVMBWPP-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromophenyl isocyanate, 2-bromophenylisocyanate, benzene, 1-bromo-2-isocyanato, isocyanic acid 2-bromophenyl ester, 2-bromobenzenisocyanate, 2bromophenylisocyanate, 2-bromophenylisocynate, o-bromophenyl isocyanate, acmc-209djl, 2-bromo phenylisocyanate
PubChem CID 137097
IUPAC-Name 1-brom-2-isocyanatbenzol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)N=C=O)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenyl isocyanate
Dichte 1.607
Siedepunkt 91°C to 92°C (5 mmHg)
Flammpunkt 107°C (224°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.585
Menge 1 g
UN-Nummer UN2206
Beilstein 3588447
Empfindlichkeit Moisture sensitive
Formelmasse 198.03
Reinheit (%) 97%