Learn More
2-Bromphenylacetat, 98 %, ACROS Organics
Artikelnummer. 15266404 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15266404 1 g 1 Gramm
15229816 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15266404 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 452750010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Chemische Identifikatoren
CAS 1829-37-4
Summenformel C8H7BrO2
Molekulargewicht (g/mol) 215.05
InChI-Schlüssel BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
PubChem CID 74586
IUPAC-Name (2-Bromphenyl)acetat
SMILES CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenyl acetate
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenyl acetate, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.