Learn More
2-Bromphenylacetat, 98 %, ACROS Organics
Catalog Number p-4812761
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
1829-37-4
C8H7BrO2
215.05
BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
74586
(2-Bromphenyl)acetat
CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
1829-37-4
C8H7BrO2
215.05
BEHBHYYPTOHUHX-UHFFFAOYSA-N
o-bromophenyl acetate, 2-bromophenol acetate, 1-acetoxy-2-bromobenzene, 2-bromophenyl acetate, o-acetoxybromobenzene, phenol, 2-bromo-, acetate, phenol, o-bromo-, acetate, pubchem3055, 2-bromo-phenol acetate
74586
(2-Bromphenyl)acetat
CC(=O)OC1=CC=CC=C1Br
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenyl acetate
Prozentgehaltsbereich 97.5 % min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 215.05
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenyl acetate, 98%
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.