Learn More
2-Bromphenethylalkohol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10202472 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10202472 1 g Glasflasche 1 Gramm
10028871 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10202472 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 350550010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 1074-16-4 | C8H9BrO | 201.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1074-16-4
Summenformel C8H9BrO
Molekulargewicht (g/mol) 201.06
MDL-Nummer MFCD00093566
InChI-Schlüssel ADLOWZRDUHSVRU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-2-bromophenyl ethanol, 2-bromophenethyl alcohol, 2-bromophenethylalcohol, 2-2-bromophenyl ethan-1-ol, benzeneethanol, 2-bromo, o-bromophenethyl alcohol, 2-2-bromophenyl ethyl alcohol, 2-bromobenzeneethanol, 2-bromophenylethanol, pubchem16178
PubChem CID 2734089
IUPAC-Name 2-(2-Bromphenyl)-Ethanol
SMILES C1=CC=C(C(=C1)CCO)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromophenethyl alcohol
Namenshinweis 99%
CAS Min. % 98.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Gelb
Dichte 1.4830g/mL
Siedepunkt 97.0°C (0.7 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98.5% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel BrC6H4CH2CH2OH
Brechungsindex 1.5755 to 1.5775
Menge 1 g
Relative Dichte 1.483
Formelmasse 201.06
Reinheit (%) 99%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Bromophenethylalcohol
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.