Learn More
2-Brompentan, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 2-Bromopentane, Technical Grade |
| CAS | 107-81-3 |
| Summenformel | C5 H11 Br |
| Menge | 1 g |
| InChI-Formel | InChI=1S/C5H11Br/c1-3-4-5(2)6/h5H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC(C)Br |
| IUPAC-Name | 2-Brompentan |
| Molekulargewicht (g/mol) | 151.04 |
| Formelmasse | 150.0044 |