Learn More
2-Brompentan, 90 %, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-76435
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-81-3
C5H11Br
151.05
MFCD00000160
LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
7890
2-Brompentan
CCCC(C)Br
Um den Rabatt von 33.33% zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
107-81-3
C5H11Br
151.05
MFCD00000160
LGAJYTCRJPCZRJ-UHFFFAOYSA-N
pentane, 2-bromo, 2-pentyl bromide, 1-methylbutyl bromide, +/--2-bromopentane, sec-amyl bromide, 2-bromo-pentane, 2-bromanylpentane, 2-bromopentane, 4-01-00-00312 beilstein handbook reference, ksc176i8j
7890
2-Brompentan
CCCC(C)Br
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material 2-Bromopentane
Namenshinweis tech., 90%
CAS Min. % 88.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -95.5°C
Dichte 1.2200g/mL
Siedepunkt 116.0°C to 117.0°C
Flammpunkt 20°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 12% max. (3-Bromopentane) Typical (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel CH3CH2CH2CH(Br)CH3
Brechungsindex 1.4393 to 1.4413
Menge 100 mL
Beilstein 01, 131
Relative Dichte 1.22
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: miscible with organic solvents
Formelmasse 151.05
Reinheit (%) 90%
Güte Eigenschaften
Physikalische Form Flüssig
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 2-Bromopentane
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Hazard Statement
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Precautionary Statement
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.