Learn More
2-Bromnonan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371887
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11371887 5 g 5 Gramm
11361887 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11371887 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L07387.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 2216-35-5 | C9H19Br | 207.155 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2216-35-5
Summenformel C9H19Br
Molekulargewicht (g/mol) 207.155
MDL-Nummer MFCD00017865
InChI-Schlüssel JQEFZTLHNWFZDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym sec-nonyl bromide, nonane, 2-bromo, acmc-1cs41
PubChem CID 98219
IUPAC-Name 2-Bromnonan
SMILES CCCCCCCC(C)Br
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-Bromononane
Dichte 1.081
Siedepunkt 208°C to 209°C
Brechungsindex 1.453
Menge 5 g
Beilstein 1697559
Formelmasse 207.16
Reinheit (%) 97%