Learn More
2-Bromnaphthalin, TRC
Artikelnummer. 30333399
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30333399 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30333399 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB685998500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 12-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-bromonaphthalene
CAS 580-13-2
Summenformel C10 H7 Br
Menge 500 mg
Synonym Naphthalene, 2-bromo-, 2-Bromonaphthalene, 2-Naphthyl bromide, NSC 4011, β-Bromonaphthalene, β-Naphthyl bromide
InChI-Formel InChI=1S/C10H7Br/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7H
SMILES Brc1ccc2ccccc2c1
IUPAC-Name 2-Bromnaphthalin
Molekulargewicht (g/mol) 207.07
Formelmasse 205.9731