Learn More
2-(Brommethyl)naphthalin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410418
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11410418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar B24568.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 939-26-4 | C11H9Br | 221.10 g/mol
It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Löslich in Wasser (reagiert) und Chloroform.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 939-26-4
Summenformel C11H9Br
Molekulargewicht (g/mol) 221.10
MDL-Nummer MFCD00004123
InChI-Schlüssel RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl naphthalene, naphthalene, 2-bromomethyl, 2-naphthylmethyl bromide, 2-naphthyl bromomethane, 2-bromomethyl napthalene, .beta.-bromomethyl naphthalene, 2-brommethyl naphthalen, zlchem 566, 2-menaphthyl bromide
PubChem CID 70320
IUPAC-Name 2-(Brommethyl)naphthalin
SMILES BrCC1=CC=C2C=CC=CC2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)naphthalene
Schmelzpunkt 51°C to 55°C
Siedepunkt 213°C (100 mmHg)
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 100 g
UN-Nummer UN3261
Beilstein 636546
Löslichkeitsinformationen Soluble in water (reacts),and chloroform.
Formelmasse 221.1
Reinheit (%) 96%