Learn More
2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridin, 97 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Specifications
Chemischer Name oder Material | 2-(Bromomethyl)-6-pyrrolidin-1-ylpyridine |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 241.13 |
Reinheit (%) | 97% |