Learn More
2-(Brommethyl)-1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10704963
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10704963 1 g Bernsteinfarbene Glasflasche 1 Gramm
10170722 250 mg Bernsteinfarbene Glasflasche 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10704963 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC03308DA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 337508-54-0
Summenformel C15H12BrNO2S
Molekulargewicht (g/mol) 350.23
MDL-Nummer MFCD03086092
InChI-Schlüssel SYYPBRKVYRCLJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl-1h-indole, 1-benzenesulfonyl-2-bromomethyl indole, 1h-indole,2-bromomethyl-1-phenylsulfonyl
PubChem CID 2776225
IUPAC-Name 1-(benzolsulfonyl)-2-(brommethyl)indol
SMILES BrCC1=CC2=CC=CC=C2N1S(=O)(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 2-(Bromomethyl)-1-(phenylsulfonyl)-1H-indole
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 350.23
Reinheit (%) 97%